Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons à vis noirs pour urée
Utilisez ces flacons pour vos applications générales de stockage. Les flacons pour poudre à col large en verre ambré Azpack™ avec bouchons à vis noirs pour urée assurent la protection des liquides sensibles à la lumière.
48.10€ - 88.85€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11358023
|
Azpack™
11358023 |
15 ml | 28/R3 |
51.65€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12317148
|
Azpack™
12317148 |
30 ml | 33/R3 |
63.90€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12327148
|
Azpack™
12327148 |
60 ml | 38/R3 |
68.60€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12347148
|
Azpack™
12347148 |
125 ml | 38/R3 |
88.85€
40 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12367148
|
Azpack™
12367148 |
250 ml | 48/R3 |
48.10€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12387148
|
Azpack™
12387148 |
500 ml | 58/R3 |
81.15€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique ambré
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Ambré | |
Noir | |
Large | |
Urée |
Verre sodocalcique | |
Oui | |
PVDC revêtu de pulpe de bois | |
Bouchon à vis |