Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons à vis noirs pour urée
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique ambré
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 40/boîte |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
Matériau du bouchon | Urée |