Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston ambrés sans bouchons
Le verre sodocalcique de type III est parfait pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
93.00€ - 137.00€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre (type 3) |
Closure Included | Non |
Bouche | Étroit |
Type de produit | Flacon rond Boston |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16164507
|
Fisherbrand™
FB02911908 |
2 oz. | 60 ml |
137.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16144507
|
Fisherbrand™
FB02911904 |
4 oz. | 120 ml |
116.00€
160 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16154507
|
Fisherbrand™
FB02911905 |
8 oz. | 240 ml |
98.00€
108 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16124507
|
Fisherbrand™
FB02911902 |
16 oz. | 480 ml |
93.00€
60 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
- Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Ambré | |
Non | |
Flacon rond Boston |
Verre (type 3) | |
Étroit |