Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston ambrés sans bouchons
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Description
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
- Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 120 ml |
Capacité (impériale) | 4 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 20 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 12 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 160 |
Finition de col | 22-400 |
Closure Included | Non |
Bouche | Étroit |