Learn More
Séléniure d’aluminium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
89.00€ - 1333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1302-82-5 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00014158 |
Synonyme | unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide |
Description
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1302-82-5 | |
MFCD00014158 | |
unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide |
Spécification
Aluminum selenide | |
Marron | |
(Base des métaux) | |
UN3283 | |
unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide | |
290.84 | |
Odorless | |
3.437 g/mL |
1302-82-5 | |
Pièces | |
MFCD00014158 | |
14,361 | |
Decomposes to Al203 and SeO2 in water | |
99% | |
Moisture sensitive |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H300-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉ DE SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-110-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum selenide
Signalwort
- Dangers
Gefahrenkategorie
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Sicherheitshinweis
- P301-EN CAS D'INGESTION:.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P330-Rincer la bouche.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P373-NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P410-Protéger du rayonnement solaire.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only