Learn More
Séléniure d’aluminium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362228
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1302-82-5
Numéro MDL MFCD00014158
Synonyme unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum selenide
Couleur Marron
Forme physique Pièces
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3283
Merck Index 14,361
Informations sur la solubilité Decomposes to Al203 and SeO2 in water
Poids de la formule 290.84
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.437 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum selenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Conseils de prudence
  • P301-EN CAS D'INGESTION:.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P373-NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P410-Protéger du rayonnement solaire.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .