Learn More
Sec-butoxide d’aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 396.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2269-22-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H30AlO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.351 |
Numéro MDL | MFCD00009327 |
Clé InChI | LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide |
CID PubChem | 50931103 |
Nom IUPAC | aluminium ; butan-2-ol |
SMILES | CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.22 |
100 g |
48.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.36 |
500 g |
101.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429983
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13044.0E |
2500 g |
396.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sec-butoxyde d’aluminium est utilisé dans la préparation de gels d’alumine photosensibles. Il est également utilisé dans la préparation d’aluminophosphate cristallin microporeux AlPO-41 et d’alumine mésoporeuse. Il est utilisé comme agent gélifiant dans la peinture et l’encre et comme substance hydrofuge dans le bois. De plus, il agit comme un catalyseur et un réducteur actifs des aldéhydes et des cétones. En outre, il est utilisé pour fabriquer de l’alumine à grande surface active avec du 2,4-pentanedione comme agent chélateur.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’alcool isopropylique et au toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les métaux et les halogènes.
Identifiants chimiques
2269-22-9 | |
249.351 | |
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N | |
50931103 | |
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] |
C12H30AlO3 | |
MFCD00009327 | |
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide | |
aluminium ; butan-2-ol |
Spécification
200°C to 206°C (30mmHg) | |
2269-22-9 | |
MFCD00009327 | |
3910908 | |
aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide | |
LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium ; butan-2-ol | |
50931103 | |
97% | |
1.439 | |
0.967 |
Aluminum sec-butoxide | |
C12H30AlO3 | |
UN1992 | |
27°C (82°F) | |
Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. | |
CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al] | |
249.351 | |
246.32 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H302-H312-H315-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H226-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-871-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only