Learn More
Sec-butoxide d’aluminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419983
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Aluminum sec-butoxide is used to prepare photosensitive alumina gel films. It is also used in the preparation of microporous crystalline aluminophosphate AlPO-41 and alumina mesoporous material. It is used as a gelling agent of paint and ink and water repellent substance of wood. Further, it acts as an active catalyst and reducer of aldehydes and ketones. In addition to this, it is used to make high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione as a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sec-butoxyde d’aluminium est utilisé dans la préparation de gels d’alumine photosensibles. Il est également utilisé dans la préparation d’aluminophosphate cristallin microporeux AlPO-41 et d’alumine mésoporeuse. Il est utilisé comme agent gélifiant dans la peinture et l’encre et comme substance hydrofuge dans le bois. De plus, il agit comme un catalyseur et un réducteur actifs des aldéhydes et des cétones. En outre, il est utilisé pour fabriquer de l’alumine à grande surface active avec du 2,4-pentanedione comme agent chélateur.
Solubilité
Miscible à l’alcool, à l’alcool isopropylique et au toluène.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les métaux et les halogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2269-22-9
Formule moléculaire C12H30AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.351
Numéro MDL MFCD00009327
Clé InChI LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
CID PubChem 50931103
Nom IUPAC aluminium ; butan-2-ol
SMILES CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Specifications
Point d’ébullition 200°C to 206°C (30mmHg)
Nom chimique ou matériau Aluminum sec-butoxide
Quantité 500 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 3910908
Point d’éclair 27°C (82°F)
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene.
Poids de la formule 246.32
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Alcohol-like
Indice de réfraction 1.439
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.967