Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en aluminium à pellicule de polyester indiquant la présence de substances radioactives
5.55€ - 27.70€
Spécification
Matériau | Aluminum, Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Description | Aluminium à pellicule de polyester |
Forme | Triangulaire |
Texte affiché | Attention : Matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11710284
|
Brady™
241455 |
100 mm | |||||||
11896361
|
Brady™
255208 |
200 mm |
12.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704864
|
Brady™
255209 |
315 mm | |||||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
• Signaux de danger
Spécification
Aluminum, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
Attention : Matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement |
1 de chaque | |
Triangulaire | |
Radioactive Warning Sign |