Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en aluminium à pellicule de polyester indiquant la présence de substances radioactives
Marque: Brady™ 241455
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
Spécification
Aluminum, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
100 mm | |
0,271 mm | |
Triangulaire | |
Radioactive Warning Sign |
1 de chaque | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
140°C | |
100 mm | |
Attention : Matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement | |
Noir sur jaune |