Learn More
Brady™ Panneau d'avertissement en aluminium à pellicule de polyester indiquant la présence de substances radioactives
Marque:  Brady™ 255209
Code produit. 11704864
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Panneaux produits dangereux
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
Spécification
Spécification
Aluminium, Polyester
Aluminium à pellicule de polyester
315 mm
Triangulaire
Panneau d’avertissement de radioactivité
1 de chaque
Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs, signal matières radioactives
315 mm
Attention : Matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement