Learn More
Oxyde d’aluminium, fondu, poudre isolante, > 99,7 %, forme env 0,180 μ, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans le remplissage à sec pour l’isolation thermique des fours électriques.
89.20€ - 293.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033199.A1 |
1 kg |
89.20€
1kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11393128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033199.A7 |
5 kg |
293.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forme : environ 180 micronsIdentifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Aluminum oxide | |
Blanc | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
Odorless | |
1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C |
1344-28-1 | |
>99.7% | |
MFCD00003424 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium(3+) trioxidandiide | |
9989226 | |
White powder |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only