Learn More
Oxyde d’aluminium, fondu, poudre isolante, > 99,7 %, forme env 0,180 μ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393128
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Utilisé dans le remplissage à sec pour l’isolation thermique des fours électriques.
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Forme : environ 180 microns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Couleur Blanc
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage >99.7%
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Odeur Odorless
Aspect White powder
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C