Learn More
Oxyde d’aluminium, Activé, neutre, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Activé, neutre, Brockmann I
61.58€ - 376.42€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
Nom IUPAC | dialuminium ; oxygène(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15621720
|
Honeywell-Fluka
199974-100G |
100 g | |||||||
15631720
|
Honeywell-Fluka
199974-1KG |
1 kg |
118.23€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15641720
|
Honeywell-Fluka
199974-5KG |
5 kg |
376.42€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
dialuminium ; oxygène(2-) |
Spécification
Aluminum Oxide | |
1344-28-1 | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96g/mol |
Activated Brockmann I | |
Neutral | |
Al2O3 | |
NONH for all modes of transport | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
dialuminium ; oxygène(2-) | |
9989226 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000