Learn More
Oxyde d’aluminium, Activé, neutre, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Code produit. 15621720
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Activé, neutre, Brockmann I
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Oxide
Note relative au nom Activated Brockmann I
pH Neutral
Quantité 100 g
Formule linéaire Al2O3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 101.96g/mol