Learn More
N-butoxyde d’aluminium, + de 90 %, Thermo Scientific Chemicals
132.00€ - 448.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3085-30-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H30AlO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.351 |
Numéro MDL | MFCD00015237 |
Clé InChI | YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol |
CID PubChem | 50933522 |
Nom IUPAC | aluminium ; butan-1-ol |
SMILES | CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087754.09 |
10 g |
132.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345029
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087754.18 |
50 g |
448.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3085-30-1 | |
249.351 | |
YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N | |
50933522 | |
CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al] |
C12H30AlO3 | |
MFCD00015237 | |
aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol | |
aluminium ; butan-1-ol |
Spécification
Aluminum n-butoxide | |
3085-30-1 | |
C12H30AlO3 | |
MFCD00015237 | |
aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol | |
CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al] | |
249.351 | |
246.32 | |
Moisture sensitive |
102°C | |
Grumeaux | |
Al[O(CH2)3CH3]3 | |
UN3181 | |
YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium ; butan-1-ol | |
50933522 | |
≥90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, FLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 221-394-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only