Learn More
N-butoxyde d’aluminium, + de 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355029
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3085-30-1
Formule moléculaire C12H30AlO3
Poids moléculaire (g/mol) 249.351
Numéro MDL MFCD00015237
Clé InChI YGVBJFIUURLJDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum iii n-butoxide, aluminum; butan-1-ol
CID PubChem 50933522
Nom IUPAC aluminium ; butan-1-ol
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum n-butoxide
Point de fusion 102°C
Forme physique Grumeaux
Quantité 10 g
Formule linéaire Al[O(CH2)3CH3]3
Numéro UN UN3181
Poids de la formule 246.32
Pourcentage de pureté ≥90%
Sensibilité Moisture sensitive