Learn More
Métaphosphate d’aluminium, Al2O3 19,4 %, P2 O5 78,9 %, Thermo Scientific Chemicals
32.96€ - 320.60€
Identifiants chimiques
CAS 32823-06-6
Numéro MDL MFCD00075314
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367328
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030715.30
250 g
32.96€
250g
11377328
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030715.A1
1 kg
83.42€
1kg
11387328
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030715.D9
5 x 1 kg
320.60€
5kg
Description
Description
Aluminum metaphosphate is used as a constituent of glazes, enamels, glasses and as a high-temperature insulating cement. It is also used as molecular sieves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
32823-06-6
MFCD00075314
Spécification
Aluminum metaphosphate
Blanc
MFCD00075314
263.9
2.779 g/mL
32823-06-6
Poudre
Insoluble in water.
Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Aluminum metaphosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .