Learn More
Métaphosphate d’aluminium, Al2O3 19,4 %, P2 O5 78,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367328
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Aluminum metaphosphate is used as a constituent of glazes, enamels, glasses and as a high-temperature insulating cement. It is also used as molecular sieves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32823-06-6
Numéro MDL MFCD00075314
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum metaphosphate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 263.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Al2O3 19.4%, P2O5 78.9%
Densité 2.779 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum metaphosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .