Learn More
Toile en magnésium et aluminium , alliage 5056, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,23 mm (0,009 po) de diamètre, Thermo Scientific™
29.20€ - 289.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Note relative au nom 20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Mg; 95:5 wt%
Numéro MDL MFCD00214039
Dimensions de la maille 20 Mesh
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15454055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046579.FL
75 x 75 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15464055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046579.GT
150 x 150 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15474055
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
046579.HB
300 x 300 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
20 Mesh
Toile métallique
20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
MFCD00214039
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures