Learn More
Toile en magnésium et aluminium , alliage 5056, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,23 mm (0,009 po) de diamètre, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046579.HB
Code produit. 15474055
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Al:Mg; 95:5 wt%
300 x 300 mm
Odorless
20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
MFCD00214039
20 Mesh
Toile métallique