Learn More
Fluorure d’aluminium trihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.40€ - 278.00€
Identifiants chimiques
CAS | 15098-87-0 |
---|---|
Formule moléculaire | AlF3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.022 |
Numéro MDL | MFCD00003426 |
Clé InChI | BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride |
CID PubChem | 22002992 |
Nom IUPAC | aluminium ; trifluorure ; trihydrate |
SMILES | O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011496.22 |
100 g |
34.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011496.36 |
500 g |
96.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11367167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011496.A3 |
2 kg |
278.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Aluminum fluoride trihydrate is used as an additive for the production of aluminum by electrolysis. It is also used to inhibit fermentation and in the preparation of low index films. It serves as a flux ingredient for the removal of magnesium in the refining of aluminum scrap. Further, it is used in the manufacture of aluminum silicates, ceramics and glass. In addition, it acts as a catalyst for organic synthesis and filler in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15098-87-0 | |
138.022 | |
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K | |
22002992 | |
O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3] |
AlF3H6O3 | |
MFCD00003426 | |
aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride | |
aluminium ; trifluorure ; trihydrate |
Spécification
Aluminum fluoride trihydrate | |
15098-87-0 | |
Poudre | |
MFCD00003426 | |
aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride | |
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium ; trifluorure ; trihydrate | |
22002992 | |
97% | |
2.17 g/mL |
250°C (in -3H2O) | |
Blanc | |
AlF3H6O3 | |
14,339 | |
Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone. | |
O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3] | |
138.022 | |
138.02 (83.98 Anhydrous) | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H320-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-051-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Aluminum fluoride trihydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only