Learn More
Fluorure d’aluminium trihydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347167
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Aluminum fluoride trihydrate is used as an additive for the production of aluminum by electrolysis. It is also used to inhibit fermentation and in the preparation of low index films. It serves as a flux ingredient for the removal of magnesium in the refining of aluminum scrap. Further, it is used in the manufacture of aluminum silicates, ceramics and glass. In addition, it acts as a catalyst for organic synthesis and filler in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15098-87-0
Formule moléculaire AlF3H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.022
Numéro MDL MFCD00003426
Clé InChI BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
CID PubChem 22002992
Nom IUPAC aluminium ; trifluorure ; trihydrate
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum fluoride trihydrate
Point de fusion 250°C (in -3H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Merck Index 14,339
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Poids de la formule 138.02 (83.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 2.17 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum fluoride trihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .