Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité indicateurs de sortie en aluminium
16.84€ - 27.00€
Spécification
Matériau | Aluminum |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Température max. (métrique) | 120°C |
Texte affiché | Sortie et sortie de secours |
Type de produit | Evacuation Panel Safety Sign |
Product Code | Brand | Texte affiché | Largeur (métrique) | Modèle | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Texte affiché | Largeur (métrique) | Modèle | Price | Quantity & Availability | ||||||
11750833
|
Brady™
807235 |
Sortie et sortie de secours | 148 mm | with Down Arrow | N/A | N/A | N/A | |||||
11780833
|
Brady™
807238 |
Sortie et sortie de secours | 200 mm | avec flèche vers le bas | N/A | N/A | N/A | |||||
11720973
|
Brady™
811161 |
Sortie et sortie de secours | 148 mm | avec flèche gauche | N/A | N/A | N/A | |||||
11700983
|
Brady™
811169 |
Sortie et sortie de secours | 148 mm | with Right Arrow | N/A | N/A | N/A | |||||
11730843
|
Brady™
807243 |
Sortie et sortie de secours | 148 mm | with Up Arrow | N/A | N/A | N/A | |||||
11760843
|
Brady™
807246 |
Sortie et sortie de secours | 400 mm | with Up Arrow | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Panneaux d'évacuation• Les panneaux d'évacuation sont de la couleur réglementaire verte, avec le blanc comme couleur de contraste
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques,pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Sortie et issue de secours
Specifications
Aluminum | |
120°C | |
Evacuation Panel Safety Sign |
1 de chaque | |
Sortie et sortie de secours | |
Blanc sur vert |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Panneaux de sécurité indicateurs de sortie en aluminium