Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité indicateurs de sortie en aluminium
Marque: Brady™ 807246
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'évacuation• Les panneaux d'évacuation sont de la couleur réglementaire verte, avec le blanc comme couleur de contraste
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques,pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Sortie et issue de secours
Spécification
Aluminum | |
with Up Arrow | |
200 mm | |
400 mm | |
Evacuation Panel Safety Sign |
1 de chaque | |
for Indoor and Outdoor Safety Signs | |
120°C | |
Sortie et sortie de secours | |
Blanc sur vert |