Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée à parois ondulées en aluminium avec languette
Parois ondulées pour plus de rigidité et languette latérale pour un transport facile.
23.62€ - 27.60€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Jetable | Jetable |
Matériau | Aluminium |
Forme | Rond |
Type | Nacelle de pesée |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406083
|
Cole Parmer™
01018-51 |
20 ml |
27.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15496073
|
Cole Parmer™
01018-50 |
60 ml |
24.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15416083
|
Cole Parmer™
01018-52 |
80 ml |
23.62€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetables
- Paroi ondulées pour plus de rigidité.
- Languette pour une meilleure manipulation et un étiquetage améliorés.
- Aluminium robuste de faible épaisseur pour une utilisation intensive.
- Côtés inclinés pour une séparation facile.
- Pas de résidus d’huile, pas de revêtement en vinyle pouvant créer des problèmes de contamination.
- Fond lisse.
- Peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications, y compris la pesée, l’analyse de l’humidité, l’analyse des eaux usées, les utilisations chimiques et pharmaceutiques.
Specifications
Plat | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
100/boîte |
Jetable | |
Rond | |
Languette |