Learn More
Cole Parmer™ Nacelles de pesée à parois ondulées en aluminium avec languette
Parois ondulées pour plus de rigidité et languette latérale pour un transport facile.
Marque: Cole Parmer™ 01018-52
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Jetables
- Paroi ondulées pour plus de rigidité.
- Languette pour une meilleure manipulation et un étiquetage améliorés.
- Aluminium robuste de faible épaisseur pour une utilisation intensive.
- Côtés inclinés pour une séparation facile.
- Pas de résidus d’huile, pas de revêtement en vinyle pouvant créer des problèmes de contamination.
- Fond lisse.
- Peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications, y compris la pesée, l’analyse de l’humidité, l’analyse des eaux usées, les utilisations chimiques et pharmaceutiques.
Spécification
Plat | |
Jetable | |
Rond | |
Languette | |
0,594 in | |
2,75 in |
80 ml | |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
100/boîte | |
1,6 cm | |
7 cm |