Learn More
Thermo Scientific™ Joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés pour flacons de 12 x 32 mm
Vous pouvez compter sur un joint d’étanchéité sûr grâce aux joints à sertir en aluminium Thermo Scientific™ National.
25.40€ - 303.00€
Spécification
Type | Crimp Cap |
---|---|
Taille du bouchon | 11 mm |
À utiliser avec (équipement) | 12x32 Vials |
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Septum | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12493728
|
Thermo Scientific™
C4011-37 |
Gray, Silver | Gray Chlorobutyl | Chlorobutyl, Aluminum | |||||
12403738
|
Thermo Scientific™
C4011-3A |
Argent | Septa en PP | Polypropylène, Aluminium | |||||
12443738
|
Thermo Scientific™
C4011-4Y |
Jaune, Rouge, Blanc | Septa en PTFE rouge / silicone blanc pré-assemblés | PTFE, Silicone, Aluminium | |||||
12413778
|
Thermo Scientific™
C4011-5A |
Argent, Noir | Élastomère Viton noir | Aluminium | |||||
Description
Vous pouvez compter sur un joint d’étanchéité sûr grâce aux joints à sertir en aluminium Thermo Scientific™ National.
- Les joints en aluminium anodisé s’adaptent à tous les flacons à sertir de 11 mm
- Le matériau Seal 2000™ est spécialement formulé pour améliorer les performances de bruit de fond par rapport au PTFE / caoutchouc rouge
- Les septa en Viton™ fonctionnent bien avec les détecteurs ECD et résistent à de nombreux solvants agressifs
Spécification
Crimp Cap | |
11 mm | |
12x32 Vials |