Learn More
Thermo Scientific™ Joints à sertir en aluminium avec septa préinstallés pour flacons de 12 x 32 mm
Vous pouvez compter sur un joint d’étanchéité sûr grâce aux joints à sertir en aluminium Thermo Scientific™ National.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-3A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vous pouvez compter sur un joint d’étanchéité sûr grâce aux joints à sertir en aluminium Thermo Scientific™ National.
- Les joints en aluminium anodisé s’adaptent à tous les flacons à sertir de 11 mm
- Le matériau Seal 2000™ est spécialement formulé pour améliorer les performances de bruit de fond par rapport au PTFE / caoutchouc rouge
- Les septa en Viton™ fonctionnent bien avec les détecteurs ECD et résistent à de nombreux solvants agressifs
Spécification
Septa en PP ; Joint en aluminium argenté | |
Polypropylène, Aluminium | |
National | |
11 mm |
Argent | |
Septa en PP | |
À sertir | |
Flacons 12 x 32 |