Learn More
Sphères en cuivre aluminium, alliage 2017, 19,0 mm (0,75 er) de diamètre, Thermo Scientific™
82.30€ - 314.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Note relative au nom 19.0mm (0.75 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
Numéro MDL MFCD00213972
Odeur Odorless
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15406425
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042036.KG
1 Pc. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15416425
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042036.KJ
5 Pc. Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum Copper spheres, Alloy 2017
Al:Cu:Mn:Mg; 94.8:4:0.7:0.5 wt%
Odorless
19.0mm (0.75 in.) dia.
MFCD00213972
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures