Learn More
Bochem™ Pelle pour produits chimiques en aluminium
La pelle pour produits chimiques en aluminium Bochem™ est un ajout parfait à vos instruments de laboratoire.
1.70€ - 49.85€
Spécification
Type de produit | Cuillère pour produits chimiques |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10655991
|
Bochem™
8821 |
400 mL | 290 mm |
15.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10360341
|
Bochem™
8815 |
10 mL | 52 mm |
1.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10796971
|
Bochem™
8817 |
65 mL | 155 mm |
4.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10122221
|
Bochem™
8824 |
1,6 L | 270 mm |
49.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10554841
|
Bochem™
8827 |
90 mL | 250 mm |
11.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652882
|
Bochem™
8822 |
480 mL | 310 mm |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10662882
|
Bochem™
8823 |
900 mL | 350 mm |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10603272
|
Bochem™
8820 |
240 mL | 145 mm |
12.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10386001
|
Bochem™
8828 |
90 mL | 285 mm |
11.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Léger
- Aluminium
- La longueur est totale pour la pelle et la poignée combinées
Spécification
Cuillère pour produits chimiques | |
Aluminium |