Learn More
Bochem™ Pelle pour produits chimiques en aluminium
La pelle pour produits chimiques en aluminium Bochem™ est un ajout parfait à vos instruments de laboratoire.
Marque: Bochem™ 8828
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Léger
- Aluminium
- La longueur est totale pour la pelle et la poignée combinées
Spécification
Cuillère pour produits chimiques | |
Aluminium | |
90 mL | |
285 mm |