Learn More
Bromure d’aluminium, cristaux blancs à orange, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
32.30€ - 143.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7727-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | AlBr3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.69 |
Numéro MDL | MFCD00003421 |
Clé InChI | PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | Aluminum tribromide |
Nom IUPAC | aluminium(3+) tribromide |
SMILES | [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11316138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011113.09 |
10 g | |||||||
11306138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011113.22 |
100 g |
143.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Alkylation, bromination and isomerization catalyst in organic synthesis.Aluminum bromide acts as a strong Lewis acid and is used in Lewis acid-promoted reactions such as epoxide ring openings. It is used as a catalyst for Friedel-Crafts alkylation reaction. It also finds application in bromination and isomerization reactions in organic synthesis. It is also used in polymerization reaction to prepare poly(o-xylene)from benzocyclobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7727-15-3 | |
266.69 | |
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) tribromide |
AlBr3 | |
MFCD00003421 | |
Aluminum tribromide | |
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-] |
Spécification
265°C | |
97.5°C | |
Orange à blanc | |
98% | |
MFCD00003421 | |
Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone. | |
[Al+3].[Br-].[Br-].[Br-] | |
266.69 | |
Pungent | |
Reacts with water violently |
Aluminum bromide | |
7727-15-3 | |
Cristalline | |
AlBr3 | |
Aluminum tribromide | |
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) tribromide | |
266.71 | |
Moisture sensitive | |
3.21 g/cm3 |
Sécurité et traitement
Keep container dry. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Never add water to this product. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-779-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Aluminum bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only