Learn More
Bromure d’aluminium, cristaux blancs à orange, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316138
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Alkylation, bromination and isomerization catalyst in organic synthesis.Aluminum bromide acts as a strong Lewis acid and is used in Lewis acid-promoted reactions such as epoxide ring openings. It is used as a catalyst for Friedel-Crafts alkylation reaction. It also finds application in bromination and isomerization reactions in organic synthesis. It is also used in polymerization reaction to prepare poly(o-xylene)from benzocyclobutene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-15-3
Formule moléculaire AlBr3
Poids moléculaire (g/mol) 266.69
Numéro MDL MFCD00003421
Clé InChI PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Aluminum tribromide
Nom IUPAC aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 265°C
Nom chimique ou matériau Aluminum bromide
Point de fusion 97.5°C
Couleur Orange à blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Reacts with water violently,soluble in alcohol,carbon disulfide,ether.Slightly soluble in methanol,diethyl ether and acetone.
Poids de la formule 266.71
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la décomposition Reacts with water violently
Densité 3.21 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .