Learn More
Sulfate d’aluminium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
48.60€ - 440.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O12S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 342.13 |
Numéro MDL | MFCD00003423 |
Clé InChI | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 |
CID PubChem | 24850 |
ChEBI | CHEBI:74768 |
Nom IUPAC | dialuminium ; trisulfate |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10542601
|
Thermo Scientific Acros
192430050 |
5 g | Flacon en verre |
48.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10483775
|
Thermo Scientific Acros
192430250 |
25 g | Flacon en verre |
151.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741535
|
Thermo Scientific Acros
192431000 |
100 g | Flacon en verre |
440.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
10043-01-3 | |
342.13 | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
24850 | |
dialuminium ; trisulfate |
Al2O12S3 | |
MFCD00003423 | |
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 | |
CHEBI:74768 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] |
Spécification
Aluminum sulfate | |
Extra Pure | |
Blanc | |
15% min. (Al) Typical (Complexometry) | |
Al2(SO4)3 | |
15, 360 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3] | |
342.13 | |
CHEBI:74768 | |
100.00% |
770°C | |
10043-01-3 | |
Poudre et/ou morceaux | |
Al2O12S3 | |
MFCD00003423 | |
aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 | |
DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H | |
dialuminium ; trisulfate | |
24850 | |
342.13 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-135-
RUO – Research Use Only