Learn More
Sulfate d’aluminium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10542601
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-01-3
Formule moléculaire Al2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 342.13
Numéro MDL MFCD00003423
Clé InChI DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonyme aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
CID PubChem 24850
ChEBI CHEBI:74768
Nom IUPAC dialuminium ; trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum sulfate
Point de fusion 770°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 15% min. (Al) Typical (Complexometry)
Formule linéaire Al2(SO4)3
Merck Index 15, 360
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 342.13
Pourcentage de pureté 100.00%
Qualité Base de métaux à l’état de traces