Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, faiblement acide, Brockmann I, 50-200 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
101.00€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10238573
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
392520010
1 kg Flacon en plastique Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10085493
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
392520050
5 kg Flacon en plastique Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
Spécification
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminium ; oxygène(2-)
Spécification
2980.0°C
2050.0°C
Blanc
Poudre
Al2O3
15, 350
Solubility in water: insoluble
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Aluminum oxide
1344-28-1
5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium ; oxygène(2-)
9989226
Chromatographie
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6