Learn More
Oxyde d’aluminium, pour chromatographie, faiblement acide, Brockmann I, 50-200 μm, 60A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10085493
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2050.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 6.5 (10% slurry aq. soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Formule linéaire Al2O3
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 101.96
Qualité Chromatographie