Learn More
Oxyde d’aluminium, 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
94.17€ - 275.37€
Identifiants chimiques
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Al2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.96 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Clé InChI | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
CID PubChem | 9989226 |
Nom IUPAC | trioxidandiide de dialuminium(3+) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10042690
|
Thermo Scientific Acros
212250250 |
25 g | Flacon en verre |
94.17€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10743475
|
Thermo Scientific Acros
212251000 |
100 g | Flacon en verre |
275.37€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) |
Spécification
2977.0°C | |
2030.0°C | |
1344-28-1 | |
Poudre | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
15, 350 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic, solvents, difficultly soluble in mineral acids | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 | |
Base de métaux à l’état de traces | |
3.9700g/mL |
Aluminum oxide | |
Extra Pure | |
Blanc | |
99.99% | |
AI2O3 | |
01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
trioxidandiide de dialuminium(3+) | |
9989226 | |
99.99% | |
3.97 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
RUO – Research Use Only