Learn More
Oxyde d’aluminium, 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743475
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2977.0°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2030.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic,solvents,difficultly soluble in mineral acids
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.97
Densité 3.9700g/mL