Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
106.00€ - 115.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH18N3O18 |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.13 |
Numéro MDL | 149132 |
Clé InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | aluminium(3+) nonahydrate trinitrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
Identifiants chimiques
7784-27-2 | |
375.13 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
AlH18N3O18 | |
149132 | |
aluminium(3+) nonahydrate trinitrate |
Spécification
73°C | |
2.5 to 3.5 | |
AlH18N3O18 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium(3+) nonahydrate trinitrate | |
375.13g/mol |
7784-27-2 | |
Solide | |
149132 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
375.13 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Aluminium nitrate nonahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate