Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, certification AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10690131
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.13
Numéro MDL 149132
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 73°C
pH 2.5 to 3.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 375.13g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique