Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
91.50€ - 4787.69€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AlN3O9·9H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 375.13 |
Clé InChI | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic |
CID PubChem | 24567 |
Nom IUPAC | trinitrate d’aluminium nonahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17857057
|
Thermo Scientific Acros
446340010 |
1 kg |
4787.69€
100kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15269686
|
Thermo Scientific Acros
446340010 |
1 kg |
91.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15279686
|
Thermo Scientific Acros
446340025 |
2.5 kg | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7784-27-2 | |
375.13 | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté |
AlN3O9·9H2O | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Spécification
Aluminum nitrate nonahydrate | |
7784-27-2 | |
Al(NO3)3·9H2O | |
aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
trinitrate d’aluminium nonahydraté | |
24567 | |
98.0 to 102.0% (Complexometry) |
73.0°C | |
AlN3O9·9H2O | |
15,347 | |
Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.13 | |
375.13 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only