Learn More
Nitrate d’aluminium nonahydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15279686
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2
Formule moléculaire AlN3O9·9H2O
Poids moléculaire (g/mol) 375.13
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum nitrate nonahydrate
Point de fusion 73.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Poids de la formule 375.13
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (Complexometry)
Qualité Réactif ACS