Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254
164.00€ - 278.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Feuille d’aluminium |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12784738
|
Macherey-Nagel™
818343 |
20 x 20 cm |
278.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12760813
|
Macherey-Nagel™
818342 |
5 x 20 cm |
164.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
2 à 10 μm | |
Feuille d’aluminium | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254