Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254
Marque:  Macherey-Nagel™ 818342
Code produit. 12760813
  • 164.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
2 à 10 μm
50/boîte
UV254
∼500 m2/g
5 x 20 cm
60 Å
Feuille d’aluminium
0,75 ml/g
0,20 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram Nano-SIL G/UV254 > Taille de la plaque : 50 x 200 mm