Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d'aluminium Alugram CEL 300 UV 254
109.00€ - 170.00€
Spécification
Type | Feuille d’aluminium |
---|---|
Indicateur fluorescent | UV254 |
À utiliser avec (application) | Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides |
Surface spécifique | 15 000 cm2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10338651
|
Macherey-Nagel™
818156 |
20 x 20 cm |
170.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10516881
|
Macherey-Nagel™
818157 |
5 x 2 cm |
109.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Feuille d’aluminium | |
UV254 | |
Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides | |
15 000 cm2/g |