Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d'aluminium Alugram CEL 300 UV 254
Marque: Macherey-Nagel™ 818157
102.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
50/boîte | |
UV254 | |
15 000 cm2/g |
Feuille d’aluminium | |
Chromatographie de partage de substances polaires telles que les acides aminés, les acides carboxyliques ou les glucides | |
5 x 2 cm |