Learn More
Ansell™ Surchaussures AlphaTec™MICROGARD™2000 Modèle 417
MICROGARD™ 2000 STANDARD offre une protection et un confort inégalés pour les liquides et les particules. Idéal pour une large gamme d’applications industrielles
964.00€ - 1080.00€
Spécification
Latex Free | Oui |
---|---|
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Ouverture élastique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15835352
|
Ansell™
WH20B-00417-05 |
L |
1080.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15815352
|
Ansell™
WH20B-00417-00 |
Moyenne |
964.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15825352
|
Ansell™
WH20B-00417-02 |
S |
964.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ouverture élastique
- Coutures liées
- Semelle en PVC ESD
- Taille : 39-42 • 42-46 • 46-48
- Couleur : Blanc
Spécification
Oui | |
Oui | |
Ouverture élastique | |
Lié | |
EN14126 ; EN1073-2 ; DIN32781 ; EN1149-5 ; Type 4-B ; Type5-B ; Type6-B | |
Static, Bloodborne Pathogens, Chemical-resistant, Liquid, Water |
Blanc | |
Non stérile | |
Surchaussures - ESD | |
Barrière éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les pesticides dilués, les risques biologiques liquides et particulaires | |
250/boîte | |
Surchaussures |