Learn More
Ansell™ Surchaussures AlphaTec™MICROGARD™2000 Modèle 417
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
Description
- Ouverture élastique
- Coutures liées
- Semelle en PVC ESD
- Taille : 39-42 • 42-46 • 46-48
- Couleur : Blanc
Spécification
Spécification
Dimensions | Moyenne |
Latex Free | Oui |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Ouverture élastique |
Description | Surchaussures - ESD |
Type de couture | Lié |
Modèle | Surchaussures Alphatec™ 2 000 - Taille ESD 42-46 |
À utiliser avec (application) | Barrière éprouvée contre les produits chimiques liquides à faible concentration, les pesticides dilués, les risques biologiques liquides et particulaires |